Direkt zum Inhalt
Merck

A5183

Ala-Pro-Arg-Leu-Arg-Phe-Tyr-Ser

≥97% (HPLC)

Synonym(e):

α-Bag cell peptide 1-8

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen


Über diesen Artikel

Empirische Formel (Hill-System):
C47H72N14O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1009.16
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten

assay

≥97% (HPLC)

composition

Peptide content, ≥60%

storage temp.

−20°C

SMILES string

CC(C)CC(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(C)N)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc2ccccc2)C(=O)NC(Cc3ccc(O)cc3)C(=O)NC(CO)C(O)=O

Lagerklasse

13 - Non Combustible Solids

wgk

WGK 3

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable

ppe

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen

S M Pulst et al.
Neuroscience letters, 70(1), 40-45 (1986-09-25)
Double-label immunocytochemistry reveals that immunoreactivity for two putative peptide transmitters, egg-laying hormone and alpha-bag cell peptide, co-exist in most bag cell somata and processes in the abdominal ganglion of the marine mollusc Aplysia. Together with previous physiological and biochemical data
M K Rock et al.
Journal of neurobiology, 17(4), 273-290 (1986-07-01)
We have examined the effects of peptides on the neuroendocrine bag cells, the R2 neuron and the left upper quadrant (LUQ) neurons of the abdominal ganglion of Aplysia californica. Peptides include those extracted from the atrial gland, a reproductive organ;
S M Pulst et al.
Neuropeptides, 10(3), 249-259 (1987-10-01)
alpha-bag cell peptide (alpha BCP) is a putative neurotransmitter released from bag cell neurons of the marine mollusc Aplysia. alpha BCP is present in bag cell extracts and releasate from bag cells in two neuroactive forms: alpha BCP[1-9] and alpha
S M Pulst et al.
Neuroscience, 27(1), 363-371 (1988-10-01)
Egg-laying hormone and alpha-bag cell peptide are two neuropeptides derived from a common precursor protein in the marine mollusk Aplysia. Previous studies indicate that they are neurotransmitters that co-exist in individual bag cell neurons and most bag cell processes in
B S Rothman et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 80(18), 5753-5757 (1983-09-01)
A discharge of impulse activity in a group of neuroendocrine cells, the bag cells, produces several types of prolonged responses in various identified neurons of the abdominal ganglion of Aplysia. Two excitatory responses are almost certainly mediated by egg-laying hormone

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung