Merck
A4911
3-Acetamidphenol
Synonym(e):
3-Hydroxy-acetanilid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CONHC6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.16
EC Number:
210-687-0
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
907998
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
color
yellow to gray
mp
145-148 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Nc1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI key
QLNWXBAGRTUKKI-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Acetamidphenol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)