Merck
A4641
Essigsäureanhydrid-d6
Synonym(e):
Acetanhydrid-d6, Trideuteroessigsäure-anhydrid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CD3CO)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.13
EC Number:
240-697-0
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1910689
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
WFDIJRYMOXRFFG-WFGJKAKNSA-N
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(=O)OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
refractive index
n20/D 1.3875 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp
-73 °C (lit.)
mass shift
M+6
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)