Fortfahren mit
A4559
Amyloid-β-Proteinfragment 25-35
≥97% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,70
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 221,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C45H81N13O14S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1060.27
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
€ 87,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
composition
Protein Content, ≥80%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)C(NC(=O)C(C)NC(=O)CNC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)CN)C(C)CC)C(=O)NCC(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCSC)C(O)=O
InChI
1S/C45H81N13O14S/c1-9-24(5)36(43(69)50-21-35(63)52-29(17-23(3)4)40(66)55-28(45(71)72)14-16-73-8)58-44(70)37(25(6)10-2)57-38(64)26(7)51-34(62)20-49-39(65)27(13-11-12-15-46)54-41(67)30(18-32(48)60)56-42(68)31(22-59)53-33(61)19-47/h23-31,36-37,59H,9-22,46-47H2,1-8H3,(H2,48,60)(H,49,65)(H,50,69)(H,51,62)(H,52,63)(H,53,61)(H,54,67)(H,55,66)(H,56,68)(H,57,64)(H,58,70)(H,71,72)
InChI key
WIHBNMPFWRHGDF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... APP(351)
General description
Amyloid-β-Protein-Fragment 25-35 (Aβ25-35) wird aus dem Amyloid-β-Protein gewonnen, das auf dem humanen Chromosom 21q21 lokalisiert ist. Aβ25-35 weist keine N-terminale Domäne und Metallbindungsstelle auf und wird hauptsächlich durch die proteolytische Spaltung von Aβ(1−40)-Peptiden erzeugt. Es hat eine β-Faltblatt- und β-Schleifen-Struktur.[1]
Application
Amyloid-β-Protein-Fragment 25-35 wird wie folgt verwendet:
  • zur Induktion der Neurotoxizität in kortikalen Kulturen
  • zur Induktion der Alzheimer-Krankheit im Rattenmodell
  • zur Induktion der Apoptose in mesenchymalen Stammzellen (MSCs)
Biochem/physiol Actions
Amyloid-β-Protein-Fragment 25-35 (Aβ25-35) ist ein Faktor in der Pathogenese der Alzheimer-Krankheit. Inhibitoren dieses Übergangs könnten ein therapeutisches Potenzial für die Behandlung der Alzheimer-Krankheit haben.[1] Es ist in subiculären und entorhinalen Kortexneuronen von Hirnproben von Alzheimer-Patienten und Einschlusskörpermyositis(IBM)-Muskeln vorhanden. Es bindet an die in der Mikroglia vorhandenen Rezeptoren und kann Lipidmembranen durchdringen. Die funktionelle Domänensequenz von Aβ mit der Sequenz GSNKGAIIGLM ruft neurotrophe und neurotoxische Wirkungen hervor. Aβ25-35 weist eine schnelle Aggregation und altersabhängige Neurotoxizität auf.
Other Notes
Lyophilisiert aus 0,1 % TFA in H2O
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2201A4723A9810
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)