Merck
A4536
N-Acetyl-Met-Leu-Phe
≥97% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H33N3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.58
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCCC(NC(C)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
Application
Used in studies on the structural requirements and specificity of synthetic peptide chemoattractants.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)