Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H13N2O3SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.30
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensuitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[Na+].NCCNc1cccc2c(cccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H14N2O3S.Na/c13-7-8-14-11-5-1-4-10-9(11)3-2-6-12(10)18(15,16)17;/h1-6,14H,7-8,13H2,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI key
HGWRACRQRUQQGH-UHFFFAOYSA-M
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Oliver Schilling et al.
Biological chemistry, 399(9), 997-1007 (2018-06-09)
In humans, three different trypsin-isoenzymes have been described. Of these, trypsin-3 appears to be functionally different from the others. In order to systematically study the specificity of the trypsin-isoenzymes, we utilized proteome-derived peptide libraries and quantitative proteomics. We found similar
Claudia Seidl et al.
Current Alzheimer research, 14(3), 317-326 (2016-10-28)
Alzheimer´s disease, a progressive and degenerative disorder of the brain, is the most common cause of dementia among the elderly. To face its multifactorial nature, the use of single compounds that can simultaneously modulate different targets involved in the neurodegenerative