Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H15N3O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
457.39
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
~95% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)N=[N+]=[N-])c1
Application
A photolabelling reagent in membrane viscosity studies.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
A Rotman et al.
Biochemistry, 20(21), 5995-5999 (1981-10-13)
The intracellular viscosity changes that occur in washed human platelets as a result of activation by thrombin or ADP were studied by the use of a fluorescent probe. Results obtained showed a sharp and quick decrease of the intracellular viscosity