Fortfahren mit
A4438
p-Acetamidophenyl β-D-Glucuronid Natriumsalz
>98% (TLC)
Synonym(e):
Acetaminophen-glucuronid Natriumsalz, Paracetamol-glucuronid Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H16NO8Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.27
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
>98% (TLC)
form
powder
impurities
<6% water (Karl Fischer)
color
white to off-white
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)Nc1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C([O-])=O)cc1
InChI
1S/C14H17NO8.Na/c1-6(16)15-7-2-4-8(5-3-7)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21;/h2-5,9-12,14,17-19H,1H3,(H,15,16)(H,20,21);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI key
OINXIJJEOMGKPB-CYRSAHDMSA-M
Application
Acetaminophen glucuronide (AA-Gluc) is used as a reference material in procedures that analyse urine and plasma for acetaminophen metabolites to indicate hepatotoxicity.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B4532H6029R2886
assay
>98% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 0.5 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
-
color
white
color
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)