Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C90H111N21O24
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1870.97
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Competitive antagonist at atrial natriuretic peptide NPR-A receptors.
Other Notes
A cyclic peptide
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?