Merck
A4278
Alizarinviolett R
Synonym(e):
Acid Violet 34
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C28H20N2O8S2Na2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
622.58
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
229-062-9
Colour Index Number:
61710
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
composition
Dye content, ~60%
SMILES string
[Na].Cc1ccc(Nc2cccc3C(=O)c4c(Nc5ccc(C)cc5S(O)(=O)=O)cccc4C(=O)c23)c(c1)S(O)(=O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)