Merck
A4207
Bis(8-aminooctyl)-amin
≥98% (GC)
Synonym(e):
8,8′-Iminodioctylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2(CH2)8NH(CH2)8NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.49
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5497355
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (GC)
SMILES string
NCCCCCCCCNCCCCCCCCN
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)