Wichtige Dokumente
A3601
Anti-ADAM-19, N-Terminal antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-A Disintegrin And Metalloproteinase-19, Anti-Meltrin-β
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:1,000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADAM19(8728)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit anti-ADAM-19, N-Terminal antibody localizes human ADAM19. By immunoblotting against the reduced protein, the antibody recognizes bands at 60kDa and 50kDa from cell lysates.
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)