Fortfahren mit
A3509
2-Aminopurin
≥99%, synthetic, powder
Synonym(e):
2-AP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 142,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 253,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 446,00
€ 379,10
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 766,00
€ 651,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.13
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
207-197-4
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Storage temp.:
2-8°C
€ 142,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2-Aminopurin, ≥99%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
280-282 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncc2[nH]cnc2n1
InChI
1S/C5H5N5/c6-5-7-1-3-4(10-5)9-2-8-3/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
InChI key
MWBWWFOAEOYUST-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Aminopurine (2-AP) is used to specifically inhibit double-stranded RNA-dependent protein kinase, protein kinase R (PKR).
2-Aminopurine has been used to inhibit eukaryotic initiation factor-2α (eIF2α)-phosphorylation of osteoarthritis (OA) chondrocytes.
Biochem/physiol Actions
2-Aminopurine (2AP) is an analog of guanosine and adenosine, which can base pair with cytosine and thymine. It is used as a fluorescent probe in nucleic acid structure and dynamics. 2-Aminopurine (2-AP) inhibits double-stranded RNA-dependent protein kinase, protein kinase R (PKR).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2380A77997SML0568
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
99%
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
crystals
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
280-282 °C (lit.)
mp
-
mp
54-58 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Aminopurin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)