Fortfahren mit
A3159
Adenin -sulfat (Salz)
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
6-Amino-purin -hemisulfat (Salz), Adenin -hemisulfat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,70
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 253,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 745,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.000,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H5N5 · 1/2H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.17
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-286-5
Beilstein/REAXYS Number:
3820263
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
0.5 M HCl: 10 mg/mL
€ 70,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChI key
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
General description
Adenine is a component of DNA, RNA, cofactors nicotinamide adenine dinucleotide (NAD). It is also part of flavin adenine dinucleotide (FAD) and signaling molecules cyclic adenosine monophosphate(cAMP).
Application
Adenine hemisulfate salt has been used:
  • as component of auxotrophy selection reagent for yeast culture
  • as essential nutrient to improve yeast transformation efficiency
  • as a component of synthetic complete (SC) medium for yeast culture
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9126A8626A2545
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless
solubility
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, Grade III, colorless to faint yellow or tan
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenin -sulfat (Salz)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hola! A qué temperatura he de conservar ése reactivo? Gracias!
    1 answer
    1. This product can be stored at room temperature.