Fortfahren mit
A3134
3-Aminopropionitril -fumarat
synthetic (organic), ≥98% (TLC), irreversible inhibitor of lysyl oxidase, powder
Synonym(e):
β-Alaninenitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 158,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 317,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2CH2CN · ½ (HO2CCH=CHCO2H)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
218-208-7
Beilstein/REAXYS Number:
3573532
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
3-Aminopropionitril -fumarat, metabolite
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
177 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
NCCC#N.NCCC#N.OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4.2C3H6N2/c5-3(6)1-2-4(7)8;2*4-2-1-3-5/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1-2,4H2/b2-1+;;
InChI key
NYMXYZMHOZAPHQ-SEPHDYHBSA-N
Application
3-Aminopropionitrile fumarate salt has been used as a lysyl oxidase (LOX) inhibitor:
  • to inhibit collagen cross-linking during microtissue formation and culture
  • in LIM domain only 1 (LMO1)- or vector-expressing BE2C neuroblastoma cell line in transwell migration and invasion assay
  • in lysyl oxidase (LOX) activity assay
  • to study requirement of LOX activity for inducing hypoxia-inducible factor (HIF)2A-dependent stiffness in mouse organoids
Biochem/physiol Actions
In mammals, metabolism of 3-aminopropionitrile leads to release of cyanide ions. Metabolic activity is localized in the microsomal fraction of the liver, and is believed to proceed through a free-radical pathway.
3-Aminopropionitrile (β-Aminopropionitrile (BAPN)) functions as an irreversible inhibitor of lysyl oxidase (LOX), an enzyme involved in collagen cross-linking.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C9375M27603B2515
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
98%
assay
≥97% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
liquid
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
mp
177 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
224-226  °C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)