Merck
A2783
Sigma-Aldrich
4-(4-Dimethylaminophenylazo)-anilin
Synonym(e):
4-Amino-4′-dimethylamino-azobenzol, N,N-Dimethyl-4,4′-azodianilin, p,p′-Dimapa-anilin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.30
Beilstein:
748253
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
mp (Schmelzpunkt)
190-195 °C (dec.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(N)cc2
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)