Merck
A256
9-Amino-1,2,3,4-tetrahydroacridine bis 1,7-heptylene dihydrochloride
>97%, solid
Synonym(e):
heptylene-bis(THA) dihydrochloride, heptylene-bis(tacrine) dihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H40N4 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
565.62
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
9-Amino-1,2,3,4-tetrahydroacridine bis 1,7-heptylene dihydrochloride, >97%, solid
InChI
1S/C33H40N4.2ClH/c1(2-12-22-34-32-24-14-4-8-18-28(24)36-29-19-9-5-15-25(29)32)3-13-23-35-33-26-16-6-10-20-30(26)37-31-21-11-7-17-27(31)33;;/h4,6,8,10,14,16,18,20H,1-3,5,7,9,11-13,15,17,19,21-23H2,(H,34,36)(H,35,37);2*1H
SMILES string
Cl.Cl.C(CCCNc1c2CCCCc2nc3ccccc13)CCCNc4c5CCCCc5nc6ccccc46
InChI key
RHKXINFBJWDTSK-UHFFFAOYSA-N
assay
>97%
form
solid
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Disclaimer
Extremely hygroscopic; store desiccated
Legal Information
Sold under exclusive license from Mayo Foundation for Medical Education and Research.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of alkylene linked bis-THA and linked benzyl-THA as highly potent and selective inhibitors and molecular probes of acetylcholinesterase.
Pang, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 171-171 (1997)
Y P Pang et al.
The Journal of biological chemistry, 271(39), 23646-23649 (1996-09-27)
We report highly potent, selective, and low cost bifunctional acetylcholinesterase (AChE) inhibitors developed by our two-step prototype optimization strategy utilizing computer modeling of ligand docking with target proteins: 1) identify low affinity sites normally missed by x-ray crystallography; and 2)