Merck
A2510
N-Acetyl-O-methyl-L-tyrosine methyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.28
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)C(Cc1ccc(OC)cc1)NC(C)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-9(15)14-12(13(16)18-3)8-10-4-6-11(17-2)7-5-10/h4-7,12H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
HCLXPKBWRUCQAF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)