Fortfahren mit
A2251
Acetyl-β-Methylcholin-Chlorid
≥98% (TLC), powder
Synonym(e):
(2-Acetoxypropyl)trimethylammoniumchlorid, Methacholinchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 175,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 566,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COOCH(CH3)CH2N(Cl)(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.69
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-537-2
Beilstein/REAXYS Number:
4162373
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
€ 175,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
171-173 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL (solutions undergo rapid, pH-dependent decomposition at pH > 6.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C8H18NO2.ClH/c1-7(11-8(2)10)6-9(3,4)5;/h7H,6H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
Application
Acetyl-β-methylcholin (Methacholin), ein Analogon von Acetylcholin, wird als Rezeptoragonist zur Untersuchung von Prozessen wie die mit Asthma verbundene Hypersensibilität der Atemwege verwendet.
Biochem/physiol Actions
Metabolisch stabiles Analogon von Acetylcholin; Muskarinagonist. Seine Fähigkeit zur Verspannung der glatten Atemwegsmuskulatur wird sowohl im Labor als auch in klinischen Anwendungen zur Bewertung der bronchialen Reaktivität eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A56262697826978
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
solubility
H2O: 50 mg/mL (solutions undergo rapid, pH-dependent decomposition at pH > 6.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
mp
171-173 °C (lit.)
mp
-
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Gene Information
human ... ACHE(43)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetyl-β-Methylcholin-Chlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf