Wichtige Dokumente
A2150
DL-Aspartic acid hemimagnesium salt
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
C4H6NO4 · 1/2Mg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
SMILES String
[Mg++].NC(CC(O)=O)C([O-])=O.NC(CC(O)=O)C([O-])=O
Biochem./physiol. Wirkung
Principal neurotransmitter for fast synaptic excitation.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..