Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H22N6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.41
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
>95%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
>95%
form
solid
solubility
methanol: slightly soluble 0.2 mg/mL, 0.1 M HCl: 14 mg/mL, DMSO: soluble, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(CCNc2ncnc3n(cnc23)[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O)cc1
InChI
1S/C18H22N6O4/c19-11-3-1-10(2-4-11)5-6-20-16-13-17(22-8-21-16)24(9-23-13)18-15(27)14(26)12(7-25)28-18/h1-4,8-9,12,14-15,18,25-27H,5-7,19H2,(H,20,21,22)/t12-,14-,15-,18-/m1/s1
InChI key
XTPOZVLRZZIEBW-SCFUHWHPSA-N
Gene Information
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Biochem/physiol Actions
Wirksamer, nichtselektiver A3-Adenosinrezeptor-Agonist.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist auf der Seite Adenosine Receptors im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?