Merck
A199
Aminoguanidin -hemisulfat (Salz)
Synonym(e):
Aminoguanidin -hemisulfat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH6N4 · 1/2H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.12
EC Number:
213-628-7
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
NNC(N)=N.NNC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2CH6N4.H2O4S/c2*2-1(3)5-4;1-5(2,3)4/h2*4H2,(H4,2,3,5);(H2,1,2,3,4)
InChI key
VKGQPUZNCZPZKI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibits both constitutive and inducible nitric oxide synthetase
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)