Merck
A1836
2-Amino-6-chlorobenzoic acid
≥98%
Synonym(e):
6-Chloroanthranilic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
EC Number:
218-416-8
UNSPSC Code:
12352103
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98%
storage temp.
−20°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)