Über diesen Artikel
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li]SP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C10H14N5O6PS.2Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(21-10)1-20-22(18,19)23;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,23);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI key
FZXPFDFAEUBVHA-IDIVVRGQSA-L
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% | assay ≥97% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?