Fortfahren mit
A1394
4-Aminophenyl α-D-mannopyranoside
≥98% (TLC)
Synonym(e):
p-aminophenyl alpha-D-mannoside
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 963,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.27
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
€ 963,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 123.00 to 135.00°, c = 9.00-11.00 mg/mL in methanol
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white to yellow cast
solubility
H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)cc1
InChI
1S/C12H17NO6/c13-6-1-3-7(4-2-6)18-12-11(17)10(16)9(15)8(5-14)19-12/h1-4,8-12,14-17H,5,13H2
InChI key
MIAKOEWBCMPCQR-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Aminophenyl α-D-mannopyranoside is used to modify the surface of liposomes to increase uptake kinetics.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M9271G0259I5502
assay
≥98% (TLC)
assay
>98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200, 300
solubility
H2O: soluble
solubility
50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow (ACETONE:DIMETHYL SULFOXIDE (7:3))
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)