Fortfahren mit
A1287
5-Azacytidin
Hybri-Max, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Synonym(e):
4-Amino-1-(β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-on, Ladakamycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.20
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-280-2
Beilstein/REAXYS Number:
620461
MDL number:
Form:
lyophilized powder
€ 47,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
Hybri-Max
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
mp
226-232 °C (dec.) (lit.)
solubility
acetic acid: water (1:1): 5 mg/mL, clear, colorless
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-7-10-2-12(8(16)11-7)6-5(15)4(14)3(1-13)17-6/h2-6,13-15H,1H2,(H2,9,11,16)/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
Gene Information
General description
Chemical structure: nucleoside
Application
Used to study the effects of the DNA incorporated molecule on DNA methylation processes.
5-Azacytidine may be used to induce in vitro cardiomyogenic differentiation of adult human bone marrow mesenchymal stem cells. It may also be used to study the effects of 5-Azacytidine on the immune regulatory myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) and regulatory T cells (Tregs).
Biochem/physiol Actions
Ein wirksamer Wachstumshemmer und stark zytotoxischer Wirkstoff; hemmt die DNA-Methyltransferase, ein wichtiger Regulationsmechanismus der Genexpression und Genaktivierung und -stilllegung.
Wirksamer Wachstumshemmer und stark zytotoxischer Wirkstoff; hemmt die DNA-Methyltransferase.
5-Azacytidine is a deoxycytidine analog and a demethylating agent. It acts as a potential antineoplastic agent for acute myelogenous leukemia.[1] 5-Azacytidine activates repressed genes by inhibiting DNA methylation. 5-Azacytidine also affects protein synthesis by altering the RNA function and stability.[1]
Preparation Note
Reconstitute contents of vial with 10 mL sterile cell culture medium. Stock solution is sufficient to prepare 500ml medium. Final working concentration: 10 μM 5-azacytidine.
Legal Information
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR19111045520A3656
Azacitidin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1045520
Azacitidin
form
lyophilized powder
form
powder
form
-
form
powder
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
acetic acid: water (1:1): 5 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
acetic acid: water (1:1): 50 mg/mL
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Azacytidin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the vial content of A1287, what is the solubility, and what are to storage conditions for the prepared stock solution?
    1 answer
    1. Each vial contains a minimum of 1 mg of 5-Azacytidine. The exact quantity may vary from lot to lot and is reported in the Certificate of Analysis. This product is tested for solubility at 5 mg/mL in a 1:1 mixture of acetic acid and water. For use in cell culture, the material may be prepared at 1.2 mg in 10 mL of sterile medium without supplements. The stock solution should be stored in aliquots at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a1287#product-documentation
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What is the concentration of Product A1287, 5-Azacytidine - Hybri-Max™?
    1 answer
    1. The working concentration is 10 μM, so the 50X stock is 500 μM.