Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.13
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
aqueous ethanol solution
extent of labeling
5-15 Ci/mmol
mass shift
M+4
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[3H]c1nc(N)c2nc([3H])[nH]c2n1
Packaging
serum bottle
Physical form
Aqueous solution containing 2% ethanol
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?