Wichtige Dokumente
A1082
4′-Amino-5′-nitro-benzo-15-crown-5
≥97% (elemental analysis)
About This Item
Assay
≥97% (elemental analysis)
mp (Schmelzpunkt)
148-151 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cc2OCCOCCOCCOCCOc2cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N2O7/c15-11-9-13-14(10-12(11)16(17)18)23-8-6-21-4-2-19-1-3-20-5-7-22-13/h9-10H,1-8,15H2
InChIKey
PSFJQUGCUJJHIS-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)