Merck
A0901
4-Aminophenyl β-L-fucopyranoside
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.27
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)