Merck
A0894
5′-Amino-2′,5′-dideoxy-5-iodouridine
~96%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12IN3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.11
UNSPSC Code:
12352204
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~96%
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Potent inhibitor of herpes simplex virus (HSV) in cell culture.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Y C Cheng et al.
Journal of virology, 15(5), 1284-1285 (1975-05-01)
5-Amino-2,5-dideoxy-5-iodouridine, a nel thymidine analogue, is a potent inhibitor of herpes simplex virus type 1 replication. In contrast to most other nucleoside analogues which possess antiviral activity, 5-amino-2,5-dideoxy-5-iodouridine exhibits little, if any, cellular toxicity. Preliminary evidence suggests that 5-amino-2,5-dideoxy-5-iodouridine selectively