Merck
A0806
Acetyl-Ser-Gln-Asn-Tyr-Pro-Val-Val amide
≥97% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H58N10O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
846.93
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(NC(=O)C(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CO)NC(C)=O)C(C)C)C(N)=O
General description
HIV-1 protease substrate
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M L Moore et al.
Biochemical and biophysical research communications, 159(2), 420-425 (1989-03-15)
Oligopeptides containing the consensus retroviral protease cleavage sequence Ser/Thr-X-Y-Tyr/Phe-Pro are substrates for purified recombinant HIV-1 protease with Km's in the millimolar range. The minimum sequence containing the consensus pentapeptide which serves as a good substrate is a heptapeptide spanning the