Wichtige Dokumente
A0670
Anti-Adenosine 3′,5′-Cyclic Monophosphate (cAMP) antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonym(e):
Anti-cAMP
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
whole antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
wide range
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: 1:10
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anti-Adenosine 3′,5′-Cyclic Monophosphate (cAMP) is specific for cAMP and does not cross-react with 5′-AMP, 5′-ADP, 5′-ATP or 3′,5′-cGMP.
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)