A0442
δ-Aminolevulinate Dehydratase from bovine liver
lyophilized powder, 0.5-4.0 units/mg protein
Synonym(e):
5-Aminolevulinate Hydrolyase (adding 5-aminolevulinate and cyclizing), Porphobilinogen synthase
About This Item
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
0.5-4.0 units/mg protein
Zusammensetzung
Protein, ~50% biuret
Lagertemp.
−20°C
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable