Merck
A0300
Sigma-Aldrich
N-Acetylmuramyl-6-O-stearoyl-L-alanyl-D-isoglutamine
≥97% (TLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C37H66N4O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
758.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥97% (TLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C(O)C(OC(C)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(N)=O)C(NC(C)=O)C=O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)