Merck
A024
MECA
solid
Synonym(e):
5′-N-Methylcarboxamidoadenosine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14N6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.27
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MECA, solid
SMILES string
CNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
form
solid
color
white
solubility
0.1 M HCl: soluble
H2O: slightly soluble
ethanol: slightly soluble
Gene Information
Biochem/physiol Actions
A2 adenosine receptor agonist.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R F Bruns et al.
Molecular pharmacology, 29(4), 331-346 (1986-04-01)
[3H]NECA (1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-deoxy-N-ethyl-beta-D-ribofuronamide) is known to bind to both the A1 and A2 subtypes of adenosine receptor in rat striatal membranes. In order to study the putative A2 component of [3H]NECA binding, we examined several compounds for the ability to selectively