Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 160,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 579,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, faint red to orange to dark brown
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(=O)C(\S1)=C\c2ccc3nccnc3c2
InChI
1S/C12H7N3O2S/c16-11-10(18-12(17)15-11)6-7-1-2-8-9(5-7)14-4-3-13-8/h1-6H,(H,15,16,17)/b10-6-
InChI key
SQWZFLMPDUSYGV-POHAHGRESA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color , faint red to orange to dark brown | color off-white to brown | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?