Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 63,90 |
250 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 121,00 |
1000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 250,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-852-6
MDL number:
Specific activity:
1,000-3,000 units/mg protein
Biological source:
plant (Cucurbita spp.)
€ 63,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
plant (Cucurbita spp.)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
1,000-3,000 units/mg protein
storage temp.
2-8°C
General description
Ascorbat-Oxidase ist ein homodimeres Enzym, das 552 Aminosäure-Rückstände je Untereinheit (Zucchini) enthält. Das entspricht einer Molekülmasse von 70 kDa je Untereinheit. Dieses Enzym kommt vorwiegend in Pflanzen, Pilzen und Eubakterien vor.
Application
Ascorbat-Oxidase aus Cucurbita sp. wird wie folgt verwendet:
- als Supplement im Kulturmedium zur Differenzierung in Osteoblasten
- zum Oxidieren von Ascorbinsäure, wodurch im Monodehydroascorbat-Reduktase-Assay Monodehydroascorbat erzeugt wird
- beim Nachweis von Ascorbat(AsA)- und Dehydroascorbat(DHA)-Konzentrationen
Ascorbat-Oxidase aus Cucurbita sp. kann für Untersuchungen der Reaktion auf und Toleranz gegenüber oxidativem Stress und Hitzestress verwendet werden. Ascorbat-Oxidase von Sigma wird in Ascorbinsäure-Assays zur Untersuchung der Hitzestressreaktion von Arabidopsis eingesetzt[1].
Biochem/physiol Actions
Ascorbat-Oxidase (AO) ist durch die Regulierung der Reduktions-Oxidations-Reaktion (Redoxreaktion) des Apoplasts am Zellwachstum beteiligt. Das Enzym kann die oxidative Molekül-Dehydroascorbinsäure (DHA) im Apoplast synthetisieren. Es ist auch am Prozess der Zellverlängerung und -vergrößerung beteiligt.
Ascorbat-Oxidase wandelt Ascorbinsäure zu Dehydroascorbinsäure um. Sie ist hochgradig spezifisch für L-Ascorbinsäure und einige Analoge. Ascorbat-Oxidase existiert als Dimer und weist eine Molekülmasse von ca. 140 kDa auf.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver, enthält Puffer und Saccharose als Stabilisator.
Other Notes
Eine Einheit oxidiert 1,0 μMol L-Ascorbat pro Minute bei 25 °C und einem pH-Wert von 5,6 zu Dehydroascorbat.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity 1,000-3,000 units/mg protein | specific activity ≥1500 U/mg, ≥300 units/mg material | specific activity ≥35 units/mg protein (biuret) | specific activity 17 units |
| biological source plant (Cucurbita spp.) | biological source - | biological source bacterial (Aerococcus spp.) | biological source plant (Cucurbita species) |
| form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized powder | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?