Fortfahren mit
97875
Atto 647
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 346,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 346,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPCE)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
transmittance
254 nm, 647 nm
fluorescence
λex 643 nm; λem 665 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 645-651 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto 647 is a zwitterionic dye with a net electrical charge of zero. It is a pH sensitive product. While practically stable up to pH 8.5, it slowly degrades at higher pH. Atto 647 is a new label with high molecular absorption (120,000) and quantum yield (0.20) as well as enough Stokes shift between excitation and emission maximum. Atto 647 is characterized by a high photostability and brightness. In addition, this label has good water solubility and low triplet formation ability.
Application
Die Atto Fluoreszenzfarbstoffe wurden für die hochsensitive Anwendung bis hin zur Einzel-Molekül-Detektion (SMD) entwickelt. Sie haben eine starre Molekülstruktur, was das Auftreten einer cis-trans-Isomerisierung unterbindet. Daher besitzen diese Farbstoffe eine ausserordentlich hohe Fluoreszenzintensität mit einer geringen spektralen Verschiebung nach der Kopplung an Biomoleküle.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
538769534942247
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 643 nm; λem 665 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90% (HPCE)
assay
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥80.0% (HPCE), ≥90.0% (HPLC)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)