Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 546,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352116
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
mol wt
Mw 801 g/mol
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 640-646 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto 647N ist ein ausgezeichneter rot emittierender Fluoreszenzfarbstoff mit starker molekularer Absorption (150.000) und Quantenausbeute (0.65) sowie ausreichend großem Stokes-Shift. Atto 647N zeichnet sich durch hohe Photo- und Thermostabilität aus.
Absorption und Fluoreszenz sind unabhängig vom pH-Wert, zumindest in dem am meisten relevanten Bereich von pH 4 bis 11. Das Amin -Derivat kann für Reaktionen mit aktivierten Carboxy-Gruppen, wie NHS-Ester, TFP-Ester usw. eingesetzt werden.
Absorption und Fluoreszenz sind unabhängig vom pH-Wert, zumindest in dem am meisten relevanten Bereich von pH 4 bis 11. Das Amin -Derivat kann für Reaktionen mit aktivierten Carboxy-Gruppen, wie NHS-Ester, TFP-Ester usw. eingesetzt werden.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥90% (HPLC) | assay - | assay ≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling) | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?