Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 543,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352125
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
BioReagent
Quality Segment
form
solid
mol wt
Mw 959 g/mol
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 644 nm; λem 661 nm
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto 647N ist ein ausgezeichnete rot emittierender Fluoreszenzfarbstoff mit starker molekularer Absorption (150.000) und Quantenausbeute (0.65), sowie ausreichend großem Stokes-Shift. Atto 647N zeichnet sich durch hohe Photo- und Thermostabilität aus.
Absorption und Fluoreszenz sind unabhängig vom pH-Wert, zumindest in dem am meisten relevanten Bereich von pH 4 bis 11. Die Azid Modifikation eignet sich für Reaktionen mit Alkin-Gruppen (Huisgen-Reaktion - "Click-Chemie").
Absorption und Fluoreszenz sind unabhängig vom pH-Wert, zumindest in dem am meisten relevanten Bereich von pH 4 bis 11. Die Azid Modifikation eignet sich für Reaktionen mit Alkin-Gruppen (Huisgen-Reaktion - "Click-Chemie").
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| fluorescence λex 644 nm; λem 661 nm | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?