16859
Synonym(e):
(R)-2-Hydroxypentandionsäure Dinatriumsalz, Dinatrium-(R)-2-hydroxyglutarat Dinatriumsalz
Eigenschaften
100
≥98.0% (GC)
powder or crystals
[α]/D 8.5±1.5°, c = 1 in NaOH
≤6.0% water
2-8°C
[Na].O[C@H](CCC(O)=O)C(O)=O
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1
DZHFTEDSQFPDPP-HWYNEVGZSA-L
Beschreibung
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Sigma-Aldrich
D-α-Hydroxyglutarsäure Dinatriumsalz
94577
DL-α-Hydroxyglutarsäure Dinatriumsalz
H8378
90790
L-α-Hydroxyglutarsäure Dinatriumsalz
≥95.0% (GC)
≥95% (GC)
powder
−20°C
-
[α]/D -8.5±1.5°, c = 1 in 0.1 M NaOH
200
Explore all of our products under D-α-Hydroxyglutarsäure Dinatriumsalz
11 - Combustible Solids
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.