Stability information for the reconstituted solution of Product 94417 is unavailable.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14MgO12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.54
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-442-6
Beilstein/REAXYS Number:
3767527
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥90% (T)
form
powder
color
white to faintly beige
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)C(O)=C1O[Mg]OC2=C(O)C(=O)O[C@H]2[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H8O6.Mg/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2*2,5,7-10H,1H2;/q;;+2/p-2/t2*2-,5+;/m11./s1
InChI key
AIOKQVJVNPDJKA-GVKKNTFRSA-L
General description
(+)-Magnesium L -ascorbate or vitamin C magnesium salt is a water-soluble molecule. It is naturally present in a variety of foods such as citrus fruits and vegetables.
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (T) | description BioXtra, ≥99.0% (NT) | description BioUltra, ≥99.5% (RT) | description 99% |
| assay ≥90% (T) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.5% (RT) | assay 99% |
| form powder | form powder or crystals | form powder or crystals | form powder |
| color white to faintly beige | color white | color white to off-white | color - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the stability (temperature, conditions and period) after and before reconstitution in water ?