Merck
92606
Atto Oxa12
BioReagent, suitable for fluorescence
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 663 nm; λem 684 nm
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto Oxa12 ist ein rot emittierender Farbstoff und eine lipophile Variante von Atto 655. Charakteristisch für diesen Farbstoff sind starke Absorption, gute Fluoreszenzquantenausbeute, sehr wenig Triplett-Bildung, ausgezeichnete Photo- und Thermostabilität und hervorragende Ozon-Resistenz. Atto Oxa12 ist ein kationischer Farbstoff (Ladung +1). Absorption und Fluoreszenz sind pH-unabhängig im pH-Bereich 2 bis 11, der in typischen Anwendungen verwendet wird. Atto Oxa12 ist in organischen Lösungsmitteln wie DMF, DMSO oder Acetonitril ausgezeichnet löslich.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)