Merck
91374
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2,3,3-trimethyl-1-(4-sulfobutyl)-indolium, Inneres Salz
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
5-Methoxy-1-(4-sulfobutyl)-2,3,3-trimethyl-indolium, Inneres Salz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H23NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
242-245 °C
SMILES String
COc1ccc2c(c1)C(C)(C)C(C)=[N+]2CCCCS([O-])(=O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)