Merck
90771
Poly-(maleinsäureanhydrid-alt--1-tetradecen), 3-Dimethylamino-1-propylamin-Derivat
BioReagent
Synonym(e):
PMAL TM-C12
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C23H44O3N2)n
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
description
zwitterionic
product line
BioReagent
form
solid
λ
0.1 % in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.400, λ: 280 nm Amax: 0.150
storage temp.
−20°C
Application
Use of "Amphipols" for delivering of membrane proteins to lipid bilayers, as activity support of membrane enzymes.
Analysis Note
Enzymspuren DNasen, RNasen und Phosphatasen nicht nachweisbar
Legal Information
PMAL is a registered trademark of Affymetrix, Inc.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bonnie M Gorzelle et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(39), 11594-11595 (2002-09-26)
Amphipathic polymers ("amphipols") were introduced several years ago (Tribet, C.; Audebert, R.; Popot, J.-L. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 1996, 93, 15047-15050) as an alternative method for solubilizing integral membrane proteins in stable, nativelike conformations. However, direct maintenance of full
J K Nagy et al.
FEBS letters, 501(2-3), 115-120 (2001-07-27)
Data are presented which suggest that a class of amphiphilic polymers known as 'amphipols' may serve as a vehicle for delivering complex integral membrane proteins into membranes. The integral membrane protein diacylglycerol kinase (DAGK) was maintained in soluble form by