Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
EP1601Y + LL002, monoclonal
Application:
—
Citations:
10
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse, rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
EP1601Y + LL002, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
bottle of 1.0 mL predilute (905H-07), bottle of 7.0 mL predilute (905H-08)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
concentration
0.1-1.5 μg/mL (predilute)
isotype
IgG3, IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... KRT5(3852)
General description
Cytokeratin 5 ist ein intermediäres Filamentprotein der Cytokeratinfamilie mit einem Molekulargewicht von 58 kD. Es handelt sich um ein basisches Typ-II-Cytokeratin. Mit Antikörpern gegen dieses Protein können Basalzellen von Platten- und Drüsenepithel, Myoepithel und Mesothel identifiziert werden. Cytokeratin 14 ist ein 50-kD-Polypeptid, das in den Basalzellen von Plattenepithel und manchen Drüsenepithelien, Myoepithel und Mesothelzellen vorkommt. Anti-Cytokeratin 5 (Anti-CK 5) hat sich als nützlich bei der Differenzialdiagnose von metastatischem Pleurakarzinom gegenüber epitheloidem Mesotheliom erwiesen. Fast alle Plattenepithelkarzinome, die Hälfte der Übergangszellkarzinome und viele undifferenzierte großzellige Karzinome werden mit Anti-CK 5 immungefärbt. Es wurde nachgewiesen, dass Anti-CK 14 für die Unterscheidung von Plattenepithelkarzinomen und anderen Epitheltumoren nützlich ist. Anti-CK 5 wurde zusammen mit Anti-CK 14 zur Identifizierung von Mammakarzinomen des basalen Phänotyps, einem Tumor mit schlechter Prognose, angewendet.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunter
Hinweis: Dazu muss der auf der Verpackung oder auf dem Produktetikett angegebene Schlüsselcode eingegeben werden.
Laden Sie die neueste Ausgabe der Gebrauchsanweisung herunter
Hinweis: Diese Gebrauchsanweisung gilt eventuell nicht für Ihre spezifische Produktcharge.
Hinweis: Dazu muss der auf der Verpackung oder auf dem Produktetikett angegebene Schlüsselcode eingegeben werden.
Laden Sie die neueste Ausgabe der Gebrauchsanweisung herunter
Hinweis: Diese Gebrauchsanweisung gilt eventuell nicht für Ihre spezifische Produktcharge.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?