Merck
89858
Sigma-Aldrich
1-Pyrenylmethyl-methanthiosulfonat
for fluorescence
Synonym(e):
Methanesulfonothioic acid S-(1-pyrenylmethyl) ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Qualität
for fluorescence
Fluoreszenz
λex 374 nm; λem 398 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Eignung
corresponds for coupling to thiols
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CS(=O)(=O)SCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C18H14O2S2/c1-22(19,20)21-11-15-8-7-14-6-5-12-3-2-4-13-9-10-16(15)18(14)17(12)13/h2-10H,11H2,1H3
InChIKey
OXKQGBUJTFUGBB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)