Merck
89283
4-(2-Methyl-4-thiazolyl)phenol
≥98.0% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.25
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1104995
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
SMILES string
Cc1nc(cs1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C10H9NOS/c1-7-11-10(6-13-7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-6,12H,1H3
InChI key
HOAYTTLLVORNLA-UHFFFAOYSA-N
Application
geeignet zur Steigerung der Luminol Chemilumineszenz
Other Notes
Leistungsstarker Peroxidase Chemilumineszenzverstärker für HRP
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
89283-10MG-F04061833647790