Unterstützung erhaltenform
liquid
Quality Segment
concentration
3 mg/mL in H2O
fluorescence
λex 340 nm; λem 420 nm in 0.1 M Tris pH 8.1
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
General description
filtriert durch einen 0.45 μm Membranfilter
Application
Geeignet als IEF-Marker für die HPCE und für IEF-Gele
Preparation Note
Für die Verwendung in der HPCE wird der Marker 1:100 in einer geeigneten Ampholytlösung verdünnt (z.B. 2% Ampholyt 3-10), UV-Detektion 280 nm (20°C). Für den Einsatz auf IEF-Gelen kann die Lösung direkt auf das Gel geladen werden (max. 1 μl pro Spur).
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?