Merck
89263
Sigma-Aldrich
Cacodylat pH 6.0; 0.05 M – Magnesiumchlorid 10 mM – Spermin 2.5 mM – Calciumchlorid 5 mM – Isopropanol 10%
Synonym(e):
Kristallisationslösung 16/Kit-Nr. 80701
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Form
liquid
pH-Wert
6.0±0.2 ( in neat)
Dichte
0.99 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)